Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 40 μm Sensors
The Scepter™ 3.0 sensor is engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone enabling discrimination by cell size and volume- down to sub-micron and sub-pL resolution. Coupled with precision liquid handling channels and electronics, the Scepter™ sensor accurately provides cell population statistics.
Marca: Merck PHCC340500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para uso exclusivo en investigación
- Proporciona un método rápido y cómodo para contar células y partículas.
- Compatible con los sensores de 40 y 60 μM.
- Emplea el principio Coulter en un formato miniaturizado y manual que permite un recuento rápido de células, en menos de 30 segundos.
- Prepare una dilución del cultivo celular de interés y utiliza el contador de células para aspirar una muestra de esta dilución en el sensor.
- Muestra:
- Concentración celular
- Tamaño medio de célula
- Volumen medio de célula
- Histograma distribución de volumen o de tamaño
Especificaciones
Sensores contadores de células Scepter™ 3.0 | |
De 50.000 a 1.500.000 partículas/ml | |
500 paquete |
De 5 a 15 μm | |
4 a 18 μm | |
Recuento celular |