Learn More
Merck Kit de contador de células automatizado de mano Scepter™ 3.0
Código de producto. p-7203533 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tamaño de celda:
8 a 25 μm
De 5 a 15 μm
Tipo de producto:
Kit de sensores y contador de células Scepter 3.0 de 40 μm
Kit de sensores y contador de células Scepter 3.0 de 60 μm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17141731
Marca: Merck PHCC340KIT
El contador de células Scepter™ 3.0 ofrece un rápido recuento de células almacenando hasta 999 recuentos que pueden ser transferidos a Excel.
  • Para uso exclusivo en investigación
  • Sustituye al Scepter™ 2.0 y no es compatible con los sensores 2.0
  • Proporciona un método rápido y cómodo para contar células y partículas.
  • Compatible con los sensores de 40 y 60 μM.
  • Emplea el principio Coulter en un formato miniaturizado y manual y tarda menos de 30 segundos.
  • Prepare una dilución del cultivo celular de interés y utiliza el contador de células Scepter™ para aspirar una muestra de esta dilución.
  •  Muestra:
    • Concentración celular
    • Tamaño medio de célula
    • Volumen medio de célula
    • Histograma distribución de volumen o de tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de sensores y contador de células Scepter 3.0 de 40 μm
Tamaño de celda De 5 a 15 μm
Para utilizar con (aplicación) Recuento celular
Incluye Contador de células Scepter 3.0, frasco de microesferas de prueba, estación de carga Scepter 3.0 y paquete de sensores Scepter 3.0