Learn More
SCH 202676 hydrobromide, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18095492
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Inhibitor of ligand binding to G-protein-coupled receptors
Sulphydryl-reactive compound that inhibits agonist and antagonist binding to G-protein-coupled receptors. Inhibits a variety of GPCRs including adenosine, opioid, muscarinic, adrenergic and dopaminergic receptors (IC50 values are 0.1-1.8 μM).
CAS 265980-25-4
Fórmula molecular C15H14BrN3S
Peso molecular (g/mol) 348.262
Clave InChI YJYGOWVFDGULLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sch-202676 hydrobromide, n-2,3-diphenyl-1,2,4-thiadiazol-5-2h-ylidene methanamine, hbr, z-n-2,3-diphenyl-1,2,4-thiadiazol-5 2h-ylidene methanamine hydrobromide, n-2,3-diphenyl-1,2,4-thiadiazol-5-2h-ylidene methanamine hydrobromide, n-2,3-diphenyl-1,2,4-thiadiazol-5 2h-ylidene methanamine hydrobromide, sch 202676 hydrobromide, n-2,3-diphenyl-1,2,4-thiadiazol-5-ylidene methanamine hydrobromide, n-5e-2,3-diphenyl-1,2,4-thiadiazol-5-ylidene methanamine hydrobromide, n-5z-2,3-diphenyl-1,2,4-thiadiazol-5-ylidene methanamine hydrobromide
PubChem CID 11957689
Nombre IUPAC N-methyl-2,3-diphenyl-1,2,4-thiadiazol-5-imine;hydrobromide
SMILES CN=C1N=C(N(S1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH 202676 hydrobromide
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.26
Porcentaje de pureza >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt