Learn More
Thermo Scientific Chemicals SCH772984, 95 %
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | SCH772984 |
CAS | 942183-80-4 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95 % |
Cantidad | 100 mg |
Fórmula molecular | C33H33N9O2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 587.68 |
Clave InChI | HDAJDNHIBCDLQF-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | O=C(CN1CCC(C1)C(=O)NC1=CC=C2NN=C(C2=C1)C1=CC=NC=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1 |
Nombre IUPAC | 1-(2-oxo-2-{4-[4-(pyrimidin-2-yl)phenyl]piperazin-1-yl}ethyl)-N-[3-(pyridin-4-yl)-1H-indazol-5-yl]pyrrolidine-3-carboxamide |
Peso molecular (g/mol) | 587.69 |