Learn More
SCH900776 (S-isomer), MedChemExpress
Código de producto. 16456796
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16456796
Marca: Medchem Express HY15532B
MedChemExpress SCH900776 S-isomer is the S-isomer of SCH900776. SCH900776 is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with IC50 of 3 nM.
SCH900776 S-isomer is the S-isomer of SCH900776. SCH900776 is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with IC50 of 3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH900776 (S-isomer)
Forma física Solid
CAS 891494-64-7
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18BrN7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo MK-8776 S-isomer
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.78 mM)
SMILES NC1=C(Br)C([C@@H]2CNCCC2)=NC3=C(C4=CN(C)N=C4)C=NN13
Peso molecular (g/mol) 376.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.25
Porcentaje de pureza 95.88%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.