Learn More
Thermo Scientific™ Agar anaerobio Schaedler con sangre de oveja, hemina, vitamina K1
Cultive y aísle organismos aerobios y anaerobios que puedan requerir condiciones selectivas para inhibir el crecimiento de Escherichia coli en el tracto intestinal.
Marca: Thermo Scientific™ PB5034A
11.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Cultive y aísle organismos anaerobios obligatorios y facultativos, como las bacterias anaerobias fastidiosas Bacteroides, Prevotella y Porphyromonas, utilizando el agar anaerobio Schaedler Thermo Scientific™ Schaedler con sangre de oveja, hemina y vitamina K1.
El agar anaerobio Schandler está libre de tioglicolato y se utiliza para crear condiciones selectivas en las que se desarrollarían los microorganismos delicados y de nutrición más exigente del tracto intestinal necesarios, a pesar de la presencia de organismos antagonistas. Normalmente estos microorganismos fastidiosos suelen inundarse con el crecimiento de enterococos, coliformes, bacilos y otros bacilos gramnegativos.El agar anaerobio Schaedler contiene clorhidrato de cisteína y glucosa como sustancias reductoras, con la ventaja de que la cisteína inhibe el crecimiento de Escherichia coli. Se ha demostrado que el agar anaerobio Schaedler es una alternativa adecuada al agar sangre para el recuento de clostridia y se ha utilizado para el examen de alimentos, productos de desecho y zanjas de drenaje. Los estudios han demostrado la necesidad de que haya unas condiciones anaerobias estrictas para el éxito de la recuperación de anaerobios obligados cuando se utiliza este medio sin la adición de sangre.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Rojo señales, opaco | |
Agar anaerobio Schaedler con sangre de oveja con hemina y vitamina K1 | |
Alemania | |
17 g ± 5 % | |
10/paq. |
6-12 °C, en lugar oscuro | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
Embolsado en línea, una sola capa |