Learn More
Kartell™ Schilling Burette
Automatic plastic Schilling burette (according to din 12.700 standards, Class B). With push button for drop-by-drop delivery. PE reservoir with stable PE-LD base.
174.00€
Especificaciones
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN 12700
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10748104
Ver documentos
Kartell™
0198100
50 ml
174.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Automatic plastic Schilling burette (according to din 12.700 standards, Class B). With push button for drop-by-drop delivery. PE reservoir with stable PE-LD base.
  • Automatic plastic Schilling burette (according to din 12.700 standards, Class B)
  • With push button for drop-by-drop delivery
  • PE reservoir with stable PE-LD base
Especificaciones
Especificaciones
Clase B
DIN 12700