Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk Tubes with PTFE Needle-Valve Stopcock
Nitrogen tubes (Schlenk tubes) with conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
88.78€ - 119.78€
Especificaciones
Material | Tubos Duran |
---|---|
Tamaño de poro | Orificio de válvula de 2,5 mm |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11933421
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370813 |
10 mL | Cono NS 14/23 |
102.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11953431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370822 |
25 mL | Cono NS 14/23 |
102.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11973431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370828 |
50 mL | Cono NS 14/23 |
104.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11983431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370837 |
100 mL | Cono NS 14/23 |
107.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11993431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370849 |
250 mL | Cono NS 14/23 |
119.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11993411
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370622 |
25 mL | Toma NS 14/23 |
88.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11903421
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370628 |
50 mL | Toma NS 14/23 |
89.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11913421
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370637 |
100 mL | Toma NS 14/23 |
91.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- With conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
- Material: DURAN™
Especificaciones
Tubos Duran | |
Orificio de válvula de 2,5 mm | |
1 |