Learn More
Bochem Crucible Nickel, wall thickness 0,5mm, HxD=30x30mm, 15ml
Marca:  Bochem 8102
Crucible Nickel, wall thickness 0,5mm, HxD=30x30mm, 15ml
Código de producto. 10788111
  • 50.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem Crucible Nickel, wall thickness 0,5mm, HxD=30x30mm, 15ml >