Learn More
DWK Life Sciences Vial de centelleo
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El recuento de centelleo de líquidos es un método utilizado para determinar la actividad de los radioisótopos de baja energía, principalmente isótopos de emisión beta y alfa. Los campos de aplicación más populares son las ciencias biológicas, el análisis medioambiental y las ciencias químicas y físicas. La muestra de interés se mezcla con un cóctel de centelleo líquido (por ejemplo, sulfuro de zinc) y se coloca en viales transparentes o translúcidos, que luego se cargan en el contador de centelleo líquido. Las partículas beta liberadas de la muestra isotópica interactúan con el cóctel de centelleo y, como resultado, se producen fotones de luz. La intensidad de la señal luminosa medida es proporcional a la energía de la partícula beta.
- Para el recuento de centelleo y aplicaciones de almacenamiento estándar
- Envasados en cómodas bandejas de uso general, para un almacenamiento sencillo de las muestras
- Utilice viales con tapón de PP y revestimiento de lámina metálica/pulpa para aplicaciones que impliquen hidrocarburos, aceites, cetonas y alcohol. No recomendados para ácidos o álcalis.
- Los tapones de urea con revestimiento de cono de PE ofrecen una retención de par superior y excelentes características de sellado
- Los recuentos de fondo son uniformes y bajos mientras que la transmisión ultravioleta es alta
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Descripción | Tapones independientes |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 27,5 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (5.1) |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de centelleo líquido (determinación de la actividad de los radioisótopos de baja energía), almacenamiento de muestras |
| Material del cierre | Urea |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Cantidad | 500 |
| Vedi altri risultati |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.