Learn More
(-)-Escopolamina n-butilbromuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16534294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16534294 1 g 1 g
16544294 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16534294
Marca: Thermo Scientific Acros 464840010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 149-64-4 | C21H30BrNO4 | 440.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-64-4
Fórmula molecular C21H30BrNO4
Peso molecular (g/mol) 440.38
Clave InChI HOZOZZFCZRXYEK-GXLSIKBRSA-M
Nombre IUPAC bromuro de (1S,2R,4S,5S)-9-butil-7-[(3-hidroxi-2-fenilpropanoil)oxi]-9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-io
SMILES [Br-].CCCC[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Scopolamine n-butylbromide
Punto de fusión 142.0°C to 144.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.38