Learn More
3M™ Scotch™ Performance Box Sealing Tape
La cinta de embalaje Scotch™ 3739 es una cinta de excelente rendimiento con resistente soporte de film de polipropileno y adhesivo de resina/caucho sintético termofusible.
316.00€ - 1025.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Fusión en caliente |
---|---|
Color | Transparente |
Tipo de producto | Cinta de sellado de cajas |
Modelo | 3739 |
Anchura (imperial) | 2 in |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17721669
|
3M™
7000095417 |
660 m x 55 mm | Cinta |
1025.00€
6 rollos |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17751669
|
3M™
7100146490 |
990 m x 50 mm | Rollo |
316.00€
6 rollos |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Cinta de sellado de cajas fiable para aplicaciones de embalaje de peso medio a elevado|| Vuelva a cerrar y empaquete mercancías valiosas de gran peso
- Alta pegajosidad inicial y adhesión de pelado al conglomerado|| Muy buena adaptabilidad para una sujeción duradera en las rebajas de la caja
- Buena resistencia al frio|| Se utiliza como cierre de una sola tira para cajas de conglomerado
- Cinta de calidad para cerrar cajas|| Rinde bien a cualquier temperatura a la que suelen someterse los productos embalados durante el transporte y almacenamiento
- La cinta es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos
Especificaciones
Fusión en caliente | |
Cinta de sellado de cajas | |
2 in |
Transparente | |
3739 | |
50 mm |