Learn More
3M™ Cinta de Embalaje 3739
Usada principalmente para el cierre con una sola tira de cajas de aglomerado, el resellado y el embalaje de mercancías valiosas de gran peso.
21.20€ - 128.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Fusión en caliente |
---|---|
Formato | Cinta |
Tipo de producto | Cinta |
Dimensions (LxW) | 66 m x 50 mm |
Longitud (imperial) | 72,18 yd |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17811700
|
3M™
7000095400 |
Marrón | 66 m x 50 mm | N/A | |||||
17821700
|
3M™
7000095403 |
Transparente | 66 m x 50 mm |
21.20€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Cinta de sellado de cajas fiable para aplicaciones de embalaje de peso medio a elevado|| Vuelva a cerrar y empaquete mercancías valiosas de gran peso
- Alta pegajosidad inicial y adhesión de pelado al conglomerado|| Muy buena adaptabilidad para una sujeción duradera en las rebajas de la caja
- Buena resistencia al frio|| Se utiliza como cierre de una sola tira para cajas de conglomerado
- Cinta de calidad para cerrar cajas|| Rinde bien a cualquier temperatura a la que suelen someterse los productos embalados durante el transporte y almacenamiento
- La cinta es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos
Especificaciones
Fusión en caliente | |
Cinta | |
72,18 yd |
Cinta | |
66 m x 50 mm | |
2 in |