Learn More
Kimberly-Clark™ Fundas de mobiliario Scott™ en rollo
Economic & portable, lightweight roll. Ideal for protecting couches in the healthcare industry. Strong, tear-resistant & durable
132.60€ - 422.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Dispensador 7056 |
---|---|
Longitud (métrico) | 38 cm |
Tela | 1 capas |
Cantidad | 200 hojas/rollo, 12 rollos |
Anchura (métrico) | 51 cm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16308877
|
Kimberly-Clark™
7397 |
Blanco |
422.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16328348
|
Kimberly-Clark™
7396 |
Azul |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Designed to provide customers with cost-efficient protection for couches in the healthcare industry.
- The Scott™ Couch Cover (51W) 7396 is soft, absorbent, tear-resistant and durable.
- These couch covers are delivered in a lightweight, portable roll and are easy to remove and fit.
- Individual sheet size 38 cm (L) x 51 cm (W)
- Compatible with Kimberly-Clark Professional™ Rolled Hand Towel Dispenser (product code 7056).
Especificaciones
Dispensador 7056 | |
1 capas | |
51 cm |
38 cm | |
200 hojas/rollo, 12 rollos |