Learn More
OHAUS™ Balanzas portátiles de precisión Scout™ SKX
Código de producto. 15539631 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Legibilidad:
0.01 g
0.1 g
1 g
Modelo:
SKX1202
SKX2201
SKX2202
SKX222
SKX421
SKX422
SKX6201
SKX621
SKX622
SKX8200
Tiempo de estabilización:
1 seg.
1,5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15539631
Marca: OHAUS™ 30253077
La velocidad de pesaje rápida y su alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables. Las balanzas portátiles de precisión OHAUS Scout SKX son ideales para aplicaciones exigentes en el aula.
Estructura
  • Carcasa de ABS
  • Plato de acero inoxidable de alta resistencia y soporte de plato de plástico resistente a impactos
  • Cubierta en uso reemplazable
Pantalla
  • LCD retroiluminada grande y brillante de 6 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación LED
  • Aumenta la legibilidad en condiciones de poca iluminación y facilita la visualización de resultados desde un escritorio o mesa de laboratorio
Características del diseño
  • El tiempo rápido de estabilización de tan solo un segundo aumenta la eficacia en su aula
  • Manejo con cuatro botones
  • El sistema integrado de protección contra sobrecarga superior protege la balanza en entornos de aula exigentes
  • El diseño compacto permite el almacenamiento apilable
  • Calibración: Calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario o digital con pesos externos
  • El bloqueo de transporte integrado protege la celda de carga frente a daños durante el almacenamiento de apilado y el transporte
  • Interruptor de bloqueo de menús para bloquear la balanza con una configuración específica
  • Ranura de seguridad integrada para evitar robos
  • Gancho para pesaje integrado para aplicaciones de pesaje bajo la balanza
  • Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
  • Indicador de estabilidad
  • Indicadores de carga insuficiente
  • Indicador de batería baja
  • Desconexión automática
Funcionamiento
  • Adaptador de CA (incluido), pilas AA (no incluidas)
Comunicación
  • Múltiples opciones de conectividad para el registro y la comunicación de datos
  • RS232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth™ o Ethernet
Cortavientos
  • Pieza de cubierta superior fácil de retirar
  • Sirve como anillo de protección contra el viento y mantiene la superficie de pesaje estable en entornos difíciles, al tiempo que mantiene la velocidad de pesaje
Aplicaciones
  • Pesaje: Determina el peso de los artículos en el plato en la unidad de medida seleccionada.
  • Determinación de densidad: Determina la densidad de sólidos o líquidos. Con el gancho para pesaje integrado, es posible realizar pruebas de gravedad específicas para objetos que no pueden colocarse fácilmente en el plato de pesaje.
  • Pesaje de mol: Mide el peso de una muestra y lo calcula en moles automáticamente.
Certifications
OIML F2 o ASTM clase 4
Compliance
  • Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1; Norma UL de cat. 61010-1
  • Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1 Clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OIML F2 o ASTM Clase 4
Tipo de conexión RS-232, USB Host, Dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth
Capacidad 620 g
Legibilidad 0.1 g
Formato g, kg, N, oz, lb, lb:oz
Para utilizar con (aplicación) Pesaje general, aula
Linealidad 0.1 g
Material Plástico ABS, acero inoxidable
Modelo SKX621
Forma de la cubeta Rectangular
Repetibilidad 0.1 g
Tiempo de estabilización 1 seg.
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
Carga de prueba 300 g, M1
Tipo Balanza portátil de precisión
Modos de pesaje Pesaje, determinación de la densidad, pesaje molar
Dimensiones (Pr x An x Al) 22,4 x 20,2 x 5,4 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 170 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 140 mm
Peso (métrico) 1 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no inclu