Learn More
OHAUS™ Balanzas portátiles de precisión Scout™ SKX
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Legibilidad:
0.01 g
0.1 g
1 g
Modelo:
SKX1202
SKX2201
SKX2202
SKX222
SKX421
SKX422
SKX6201
SKX621
SKX622
SKX8200
Tiempo de estabilización:
1 seg.
1,5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Estructura
Pantalla
Características del diseño
Funcionamiento
Cortavientos
Aplicaciones
- Carcasa de ABS
- Plato de acero inoxidable de alta resistencia y soporte de plato de plástico resistente a impactos
- Cubierta en uso reemplazable
Pantalla
- LCD retroiluminada grande y brillante de 6 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación LED
- Aumenta la legibilidad en condiciones de poca iluminación y facilita la visualización de resultados desde un escritorio o mesa de laboratorio
Características del diseño
- El tiempo rápido de estabilización de tan solo un segundo aumenta la eficacia en su aula
- Manejo con cuatro botones
- El sistema integrado de protección contra sobrecarga superior protege la balanza en entornos de aula exigentes
- El diseño compacto permite el almacenamiento apilable
- Calibración: Calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario o digital con pesos externos
- El bloqueo de transporte integrado protege la celda de carga frente a daños durante el almacenamiento de apilado y el transporte
- Interruptor de bloqueo de menús para bloquear la balanza con una configuración específica
- Ranura de seguridad integrada para evitar robos
- Gancho para pesaje integrado para aplicaciones de pesaje bajo la balanza
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
- Indicador de estabilidad
- Indicadores de carga insuficiente
- Indicador de batería baja
- Desconexión automática
Funcionamiento
- Adaptador de CA (incluido), pilas AA (no incluidas)
- Múltiples opciones de conectividad para el registro y la comunicación de datos
- RS232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth™ o Ethernet
Cortavientos
- Pieza de cubierta superior fácil de retirar
- Sirve como anillo de protección contra el viento y mantiene la superficie de pesaje estable en entornos difíciles, al tiempo que mantiene la velocidad de pesaje
Aplicaciones
- Pesaje: Determina el peso de los artículos en el plato en la unidad de medida seleccionada.
- Determinación de densidad: Determina la densidad de sólidos o líquidos. Con el gancho para pesaje integrado, es posible realizar pruebas de gravedad específicas para objetos que no pueden colocarse fácilmente en el plato de pesaje.
- Pesaje de mol: Mide el peso de una muestra y lo calcula en moles automáticamente.
Certifications
OIML F2 o ASTM clase 4
Compliance
- Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1; Norma UL de cat. 61010-1
- Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1 Clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | OIML F2 o ASTM Clase 4 |
| Tipo de conexión | RS-232, USB Host, Dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth |
| Capacidad | 620 g |
| Legibilidad | 0.01 g |
| Formato | g, kg, N, oz, lb, lb:oz |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje general, aula |
| Linealidad | 0.02 g |
| Material | Plástico ABS, acero inoxidable |
| Modelo | SKX622 |
| Forma de la cubeta | Redondo |
| Mostrar más |