Learn More
OHAUS™ Balanzas portátiles de precisión Scout™ STX
Código de producto. 15559611 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Legibilidad:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
1 g
Modelo:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Tiempo de estabilización:
1 seg.
1,5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15559611
Marca: OHAUS™ 30253059
La velocidad de pesaje rápida y su alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables, lo que permite establecer nuevos estándares en el pesaje industrial y de laboratorio. Las balanzas portátiles de precisión OHAUS Scout STX ofrecen una navegación rápida y eficaz con pantalla táctil informativa a color. Ofrece varios modos de aplicación incorporados, por lo que incluso las tareas de pesaje más complejas resultan fáciles de realizar.
Estructura
  • Carcasa de ABS, plato de acero inoxidable, cubierta en uso reemplazable
Pantalla
  • Pantalla táctil LCD gráfica WQVGA a todo color (4,3 pulg en diagonal), teclado QWERTY y teclado numérico para entrada rápida de datos de GLP y GMP y otros datos de aplicaciones
  • La pantalla grande y resistente permite un funcionamiento sin esfuerzo a través de su estructura de menús con iconos informativos, que guía al usuario a través de cada paso de la aplicación de pesaje
Características del diseño
  • El tiempo de estabilización rápido de un solo segundo aumenta la productividad
  • Indicador de nivel en parte delantera
  • El sistema integrado de protección contra sobrecarga superior protege la balanza en entornos difíciles y exigentes
  • Indicadores de carga insuficiente
  • Indicador de batería baja y apagado automático
  • Indicador de estabilidad
  • Calibración: calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario o digital con pesos externos
  • Diseño compacto para almacenamiento apilable
  • La ranura de seguridad integrada evita el robo
  • Gancho para pesaje integrado para aplicaciones de pesaje bajo la balanza
  • Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
  • Función para guardar en memoria USB
  • Interruptor de bloqueo de menús para bloquear la balanza con una configuración específica
  • Bloqueo para transporte/almacenamiento integrado
  • Nueve idiomas de uso (inglés, español, alemán, italiano, francés, polaco, húngaro, checo y turco) para simplificar el pesaje
Funcionamiento
  • Adaptador de CA (incluido), pilas (no incluidas)
Comunicación
  • RS232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o Ethernet
Cortavientos
  • Diseñado con una pieza de cubierta superior fácil de retirar
  • Protege la muestra frente a influencias externas, lo que aumenta la velocidad y la repetibilidad de las mediciones
Aplicaciones
  • Pesaje: Determina el peso de los artículos en el plato en la unidad de medida seleccionada.
  • Pesaje porcentual: Mide el peso de una muestra mostrado como un porcentaje de un peso de referencia predefinido.
  • Recuento de piezas: Cuenta el número de piezas en el plato mediante un peso uniforme.
  • Comprobación de peso: Compara el peso de una muestra respecto a los límites definidos.
  • Peso dinámico/de animales: Pesa una carga de muestras inestable y obtiene la media de los pesos durante un determinado periodo.
  • Totalización: Mide pesos acumulativos de varios artículos y el total acumulativo puede superar la capacidad de la balanza.
  • Determinación de densidad: determina la densidad de sólidos o líquidos. Con el gancho para pesaje integrado, es posible realizar pruebas de gravedad específicas para objetos que no pueden colocarse fácilmente en el plato de pesaje.
  • Retención de visualización: mantiene manualmente el último peso estable o el primer valor de pesaje estable más alto en la pantalla.
  • Pesaje de mol: mide el peso de una muestra y lo calcula en moles automáticamente.
Certifications
OIML F2 o ASTM clase 4
Compliance
  • Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1; Norma UL de cat. 61010-1
  • Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1 Clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OIML F2 o ASTM Clase 4
Tipo de conexión RS-232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o
Capacidad 220 g
Legibilidad 0.001 g
Formato mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
Para utilizar con (aplicación) Pesaje general, laboratorio, entorno industrial
Incluye Protector contra corrientes de aire
Linealidad 0.003 g
Material Plástico ABS, acero inoxidable
Modelo STX223
Forma de la cubeta Redondo
Repetibilidad 0.002 g
Tiempo de estabilización 1,5 s
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
Carga de prueba 200 g, M1
Tipo Balanza portátil de precisión
Modos de pesaje Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control
Dimensiones (Pr x An x Al) 22,2 x 20,2 x 10,3 cm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 93 mm
Peso (métrico) 1 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no inclu