Learn More
OHAUS™ Balanzas portátiles de precisión Scout™ STX
La velocidad de pesaje rápida y su alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables, lo que permite establecer nuevos estándares en el pesaje industrial y de laboratorio. Las balanzas portátiles de precisión OHAUS Scout STX ofrecen una navegación rápida y eficaz con pantalla táctil informativa a color. Ofrece varios modos de aplicación incorporados, por lo que incluso las tareas de pesaje más complejas resultan fáciles de realizar.
Marca:  OHAUS™ 30253061
685.69 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15579611
  • 815.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
OIML F2 o ASTM Clase 4
420 g
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
Sin protector contra corrientes de aire
Plástico ABS, acero inoxidable
Redondo
1 seg.
200 g, M1
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control
120 mm
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no inclu
RS-232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o
0.01 g
Pesaje general, laboratorio, entorno industrial
0.01 g
STX422
0.01 g
10°C a 40°C
Balanza portátil de precisión
22,4 x 20,2 x 5,4 cm
1 kg
Videos
  • Ohaus Scout STX series of portable electronic balances
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
OHAUS™ Balanzas portátiles de precisión Scout™ STX > Modelo: STX422; capacidad: 420 g; legibilidad: 0,01g; sin cortavientos