Learn More
DWK Life Sciences Tapón con rosca con abertura, para tomas esmeriladas estándar de seguridad
Para fijar el núcleo DURAN™ en el manguito roscado DURAN™.
1.61€ - 112.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15951551
|
DWK Life Sciences
286215704 |
NS 45/40 |
112.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15921551
|
DWK Life Sciences
286215207 |
NS 19/26 |
24.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15911551
|
DWK Life Sciences
286215001 |
NS 14/23 |
18.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10040151
|
DWK Life Sciences
286215301 |
NS 24/29 | N/A | |||||||
15941551
|
DWK Life Sciences
286215404 |
NS 29/32 |
41.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15844608
|
DWK Life Sciences
286215507 |
NS 34/35 |
61.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
La tapa con rosca abierta fija de forma fiable el núcleo de los cortes de seguridad DURAN™ en el manguito. Cuando se abre la conexión roscada, las juntas esmeriladas se separan automáticamente entre sí.
- Fijación fiable de las secciones de seguridad DURAN™ entre sí (núcleo y manguito)
- Cuando se abre la conexión roscada, las juntas esmeriladas se separan automáticamente entre sí
Specifications
10/Paq. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Tapón con rosca con abertura, para tomas esmeriladas estándar de seguridad