Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada, para tubos para cultivos, con junta anular
Esta tapa roscada se utiliza para cerrar los tubos de cultivo con rosca (rosca no es conforme a DIN).
22.10€ - 22.35€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Polipropileno, TPE |
Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido; trabajos con medios de cultivo celular en condiciones estériles dentro de armarios de bioseguridad y campanas extractoras limpias |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10521275
|
DWK Life Sciences
299901307 |
GL18 |
22.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10090414
|
DWK Life Sciences
299901204 |
GL14 |
22.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El cultivo in vitro de células animales y vegetales en un medio nutriente es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas; en consecuencia, se seleccionan los recipientes de preparación. Para los ensayos, se utilizan recipientes más pequeños, como tubos para cultivo. Además de los tubos para cultivo DURAN™, nuestra gama de productos también incluye tubos para cultivo en vidrio cal-soda. Se trata de un vidrio de la tercera clase hidrolítica, que se encuadra dentro de los vidrios cal-soda con un alto porcentaje de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.- Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno, TPE | |
Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido; trabajos con medios de cultivo celular en condiciones estériles dentro de armarios de bioseguridad y campanas extractoras limpias | |
100/paq. |