Learn More
Gosselin™ Cucharones de tapón de rosca con mango extraíble
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15408804
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
Código de producto. 15408804
Marca: Gosselin™ TAT53C01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice inmersiones con confianza. Los cucharones de tapón de rosca con mango extraíble Gosselin™ evitan derrames con los tapones de rosca y el eje desmontable.
  • Recipientes de polipropileno de color azul
  • Mango extraíble
  • Resistentes a impactos
  • Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
  • Información sobre trazabilidad en cada bolsa
  • Estériles según SAL 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 180 mL
Esterilidad SAL 10-3
Color Azul
Diámetro exterior (métrico) 52 mm
Altura (métrico) 102 mm
Longitud del mango (métrico) 305 mm incluido el contenedor