Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Descripción
Evite las fugas en condiciones exigentes con los tapones para tubos de microcentrífugas con tapón de rosca Thermo Scientific™ que incluyen juntas tóricas para un sellado seguro.Optimizados para un almacenamiento seguro a corto plazo a bajas temperaturas, estos tapones de rosca no esterilizables en autoclave están disponibles en una variedad de colores y se adaptan a sus experimentos científicos.
Diseño de tapones tubos de microcentrífuga con tapón de rosca
- Los tapones de rosca con juntas tóricas impiden las fugas mediante el sellado positivo en el borde del tubo
- Los tapones de rosca con sujeción permanecen acoplados al tubo de muestras, pero pueden girar por completo para mayor comodidad (el tapón de rosca con sujeción es la solución cuando es importante mantener acoplado un tapón al mismo tubo)
- La junta tórica se fabrica con un dimonómero de etileno y propileno resistente
La mayor calidad
- Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Opciones de envasado y colores
- Colores de los tapones de rosca estándar: Azul, verde, rojo, amarillo, naranja y mixto para ayudar con la identificación visual de las muestras
- Tapón de rosca con sujeción con junta tórica: Natural
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón de rosca con junta tórica |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno 100 % puro (tapón), monómero de dieno de caucho de propileno de etileno (junta tórica), Ethylene Propylene |
| Color | Ámbar |
| Envase | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| Declaraciones de limpieza | No estériles libres de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógenos y endotoxinas, ATP, inhibidor de PCR |
| Resistencia UV | Transmitancia media de (UV) protección ultravioleta del 1,22 %, entre 220 y 500 nm |
| Propiedad de unión | Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas |
| Par de apriete máx. | Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm. Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Almacenamiento en frío: De -80 ° a +95 °C. Nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2 |
| Mostrar más |
No se recomienda la esterilización en autoclave de los microtubos con tapones de rosca.Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.