Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca, 0.5 ml, independientes, tapón de rosca con junta tórica, estériles, ámbar
GREENER_CHOICE
Pure Protection: Prepare, transfer and store samples securely with Thermo Scientific Screw Cap Microtubes. Available in multiple volumes, packaging options and clean claims.
Marca:  Thermo Scientific™ 3431A
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10104062
  • 1170.00€ / paquete de 5000
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El diseño robusto y la selección de materiales de los microtubos con tapón de rosca de Thermo Scientific™ son muy adecuados para el trabajo con productos biológicos y ofrecen numerosas características, como tubos ultratransparentes con rosca externa y tubos ámbar con protección UV.Hay opciones disponibles con o sin un fondo estriado independiente, tubos sin estrías y moleteados para su manejo con una sola mano, en tamaños de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, y la opción de tapones multicolores, con o sin correas de sujeción.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Diseño de los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
  • Estos tubos se han diseñado con un fondo cónico para permitir la recuperación completa de las muestras
  • Los tapones de rosca con juntas tóricas impiden las fugas mediante el sellado positivo en el borde del tubo
  • Los tapones de rosca con sujeción permanecen acoplados al tubo de muestras, pero pueden girar por completo para mayor comodidad (el tapón de rosca con sujeción es la solución cuando es importante mantener acoplado un tapón al mismo tubo)
  • Los tubos están disponibles en color ámbar para proteger las muestras valiosas sensibles a la luz y se suministran con un tapón de rosca del mismo color
  • Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
  • Los bordes externos de los tubos de microcentrífugas autoestables permite la apertura y el cierre con una sola mano si se usan gradillas con orificios dentados
  • Los tubos de microcentrífugas con tapones de rosca funcionan con muchos sistemas automatizados
  • La junta tórica se fabrica con un dimonómero de etileno y propileno resistente
La mayor calidad
  • Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad y la seguridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación y centrifugación
  • Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de PCR
Opciones de envasado y colores
  • Amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio y envasado no estéril en bolsas selladas individuales de 50 tubos para proteger los tubos de la contaminación cruzada
  • El producto estéril se envasa con los tapones roscados en los tubos
  • Los tubos no estériles se envasan en bolsas selladas individuales de 50 tubos para protegerlos de la contaminación cruzada
  • Colores de los tapones de rosca estándar: azul, verde, naranja, rojo, amarillo y mixto para facilitar la identificación visual de las muestras (el tapón de rosca de color natural con sujeción y junta tórica se puede adquirir por separado)
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio, lo que incluye la centrifugación y el almacenamiento de las muestras a corto plazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
25000 xG
Esterilizable en autoclave
Ámbar
50 tubos y tapones acoplados/bolsa
Estéril
Tapón de rosca y junta tórica, conectados
Cónicos
Tubo cónico con tapón de rosca y junta tórica
0,5 ml
Polipropileno
0,5 ml
Sí
Estériles y preparados para PCR
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.