Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Microtubos
- Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Código de producto. 11589924
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Forma del fondo | Tipo de tapón | Envase | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11589924 | 1,5 ml | Independiente | Tapón de rosca y junta tórica, sin sujeción | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 500 |
| 16275530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16275610 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16255550 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x caja Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285540 | 0,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16235540 | 0,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16215540 | 0,5 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16295540 | 0,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 13110563 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 500 |
| 11509944 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | paquete de 500 |
| 11559924 | 0,5 ml | Independiente | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 500 |
| 16295530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16205560 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16235550 | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16255540 | 1,5 ml | Cónico | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16215560 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10494712 | 1,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 11529944 | 1,5 ml | Independiente | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | paquete de 500 |
| 16235560 | 1,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16205620 | 1,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 11569924 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | paquete de 500 |
| 11549924 | 1,5 ml | Cónico | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | paquete de 500 |
| 11529924 | 1,5 ml | Cónico | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda | 500 PCS |
| 16225560 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16275620 | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16225620 | 2 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16275560 | 2 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285620 | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16225570 | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16255560 | 2 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16215550 | 2 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16235570 | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 11529954 | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | paquete de 500 |
| 11589944 | 2 ml | Independiente | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | paquete de 500 |
| 11519934 | 2 ml | Independiente | No incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 500 |
| 16295620 | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10092262 | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 11599924 | 2 ml | Cónico | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500/paquete | paquete de 500 |
| 11539924 | 2 ml | Cónico | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 500 |
| 16245570 | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10072262 | 0,5 ml | Cónicos | No incluido | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 5000 |
| 11519924 | 0,5 ml | Cónicos | Tapón de rosca y junta tórica, por separado | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | 500 PCS |
| 12378202 | 0,5 ml | Cónicos | Tapón de rosca y junta tórica, conectados | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | 500 PCS |
Código de producto. 11589924
Marca: Thermo Scientific™ 3467
Descripción
Elija los microtubos con tapón de rosca Thermo Scientific™, disponibles en diseños cónicos e independientes, cuando busque un almacenamiento de muestras seguro a corto plazo y a baja temperatura.Su diseño robusto y su selección de materiales son muy adecuados para trabajar con productos biológicos y ofrecen características avanzadas, incluidos tubos con rosca externa ultraclaros y tubos con protección UV ámbar.Entre las opciones se incluyen: con o sin fondo estriado independiente, con o sin correas unidas, tubos estriados y no estriados para su funcionamiento con una sola mano, selección de tapones multicolor y tamaños de volumen de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Diseño de los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
- Estos tubos se han diseñado con un fondo cónico para permitir la recuperación completa de las muestras
- Los tapones de rosca con juntas tóricas impiden las fugas mediante el sellado positivo en el borde del tubo
- Los tapones de rosca con sujeción permanecen acoplados al tubo de muestras, pero pueden girar por completo para mayor comodidad (el tapón de rosca con sujeción es la solución cuando es importante mantener acoplado un tapón al mismo tubo)
- Los tubos están disponibles en color ámbar para proteger las muestras valiosas sensibles a la luz y se suministran con un tapón de rosca del mismo color
- Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
- Los bordes externos de los tubos de microcentrífugas autoestables permite la apertura y el cierre con una sola mano si se usan gradillas con orificios dentados
- Los tubos de microcentrífugas con tapones de rosca funcionan con muchos sistemas automatizados
- La junta tórica se fabrica con un dimonómero de etileno y propileno resistente
La mayor calidad
- Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad y la seguridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación y centrifugación
- Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de PCR
Opciones de envasado y colores
- Amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio y envasado no estéril en bolsas selladas individuales de 50 tubos para proteger los tubos de la contaminación cruzada
- El producto estéril se envasa con los tapones roscados en los tubos
- Los tubos no estériles se envasan en bolsas selladas individuales de 50 tubos para protegerlos de la contaminación cruzada
- Colores de los tapones de rosca estándar: azul, verde, naranja, rojo, amarillo y mixto para facilitar la identificación visual de las muestras (el tapón de rosca de color natural con sujeción y junta tórica se puede adquirir por separado)
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio, lo que incluye la centrifugación y el almacenamiento de las muestras a corto plazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad |
| Volumen (métrico) | 1,5 ml |
| Declaraciones de limpieza | Estéril mediante haz de electrones, SAL 10-6 libre de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, contaminación microbiana, inhibidor de ATP y PCR |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca y junta tórica, sin sujeción |
| Fit for Purpose | Estériles y preparados para PCR |
| Forma del fondo | Independiente |
| RCF máx. | 18000 xG |
| Tipo de producto | Screw-cap Microtube |
| Mostrar más Mostrar menos |
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.