Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16225570 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
1,5 mL
2 ml
Forma del fondo:
Con faldón
Cónico
Cónicos
Independiente
Sin faldón
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca con junta tórica (no incluido)
Tapón de rosca y junta tórica, conectados
Tapón de rosca y junta tórica, por separado
Tapón de rosca y junta tórica, sin sujeción
Tapón incluido
Envase:
50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad
50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad
500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x caja Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera.
500/paquete
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. 16225570
Marca: Thermo Scientific™ 3470NK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija estos tubos, disponibles en diseños cónicos e independientes al buscar un almacenamiento de muestras seguro a corto plazo y a baja temperatura.
Elija los microtubos con tapón de rosca Thermo Scientific™, disponibles en diseños cónicos e independientes, cuando busque un almacenamiento de muestras seguro a corto plazo y a baja temperatura.Su diseño robusto y su selección de materiales son muy adecuados para trabajar con productos biológicos y ofrecen características avanzadas, incluidos tubos con rosca externa ultraclaros y tubos con protección UV ámbar.Entre las opciones se incluyen: con o sin fondo estriado independiente, con o sin correas unidas, tubos estriados y no estriados para su funcionamiento con una sola mano, selección de tapones multicolor y tamaños de volumen de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
No estéril está libre de ARNasa/ADNasa, ADN, endotoxinas y pirógenos.
Los tubos estériles mediante irradiación con haces electrónicos están libre de ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, ATP, inhibidor de PCR.
El embalaje se ha diseñado para satisfacer los requisitos más amplios. Los tubos se envasan con y sin tapones, los tapones se suministran acoplados o sueltos, en una sola bolsa; la opción de bolsa doble para entornos de sala limpia está disponible a petición.
Resina de polipropileno 100 % puro específicamente seleccionada para aplicaciones biológicas y de alta claridad
El diseño de la junta tórica, el grosor y la selección de materiales se han optimizado para proporcionar características de protección que ofrecen máxima capacidad de sellado, interacción biológica y capacidad para diferentes temperaturas. La junta tórica de color negro está fabricada con EPDM.
Compatible con sistemas automatizados. Independientemente de que se utilicen sistemas automatizados para el llenado, taponado o etiquetado, el producto se ha diseñado para soportar las elevadas presiones de par de torsión asociadas a la automatización. El diseño del producto ayuda a abordar problemas frecuentes en los sistemas de automatización, como: Grietas de fisura, atascos del alimentador, tapones apretados poco o en exceso y roscado incorrecto.
Intervalo de volumen de 0,5, 1,5 y 2,0 ml.
Las opciones de color del tubo son un color natural para claridad ultra-alta o la opción ámbar, que proporciona protección ultravioleta (UV) con transmitancia del 1,22 % entre 220 y 500 nm.
Tapones estándar o con sujeción, disponibles en toda la gama de colores del arco iris. Visite la página de productos de tapón para obtener información adicional.
Los tubos estriados ofrecen la posibilidad de bloquear el tubo en gradillas especiales para la operación con una sola mano.
Los tubos no estriados son ideales para la automatización y el etiquetado, ya que son lisos y no tienen interferencias en el etiquetado.
Los tubos con faldón o independientes pueden colocarse en posición vertical sin sujeción alguna y sin necesidad de gradilla.
Los tubos cónicos requieren una gradilla para su colocación en posición vertical.
La opción de resina ofrece características como ácido nucleico bajo, unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas.
El intervalo de RCF es de 18 000 a 25 000 x g.
El intervalo de temperatura oscila entre -80 °C y +95 °C. Almacenamiento a corto plazo a -80 °C y -20 °C, en hielo seco y en hielo húmedo. Almacenamiento a corto plazo en fase de vapor de LN2. Adecuados para congelación rápida por inmersión en LN2.
Baño de agua compatible con hasta +95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (métrico) 2 ml
Color Natural
Material Polipropileno 100 % puro, ultra transparente
Incluye NonKnurl
Envase 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
Intervalo de temperatura (métrico) Almacenamiento en frío: De -80 °C a 95 °C. nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2
Declaraciones de limpieza No estériles libres de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógenos y endotoxinas, ATP, inhibidor de PCR
Propiedad de unión Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas
Par de apriete máx. Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón No incluido
Fit for Purpose Preparados para PCR
Forma del fondo Sin faldón
RCF máx. 25000xG
Tipo de producto Screw-cap Microtube
Mostrar más Mostrar menos
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.