Learn More
Axygen™ Tubos de transporte con tapón de rosca
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
Incluye:
Solo los tubos
Tubos con tapones
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 500
Descripción
Includes
Solo los tubos
Volúmenes de tubo de 5 a 10 ml
- Marcas de graduación a intervalos de 1,0 ml
- Área de escritura grande y mate para la identificación de muestras
- El ajuste seguro entre el tubo y el tapón proporciona un sellado resistente a fugas
- La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
- Sin ADN humano
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. SC-B-510.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Sin tapón |
| Certificaciones/conformidad | ADNasa, seguro para pirógenos |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Solo los tubos |
| N.° por paquete | 250/Paq. |
| Envase | Bolsa |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |