Learn More
Axygen™ Tubos de transporte con tapón de rosca
Volúmenes de tubo de 5 a 10 ml
190.34€ - 406.59€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ADNasa, seguro para pirógenos |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11374205
![]() |
Axygen™
SCT-5ML |
No estéril | 5 ml | Tubos con tapones |
211.45€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11310375
![]() |
Axygen™
SCT-10ML |
No estéril | 10 ml | Tubos con tapones |
190.34€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12559107
|
Axygen™
SCT-5ML-S |
Estéril | 5 ml | Tubos con tapones |
283.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
12501288
![]() |
Axygen™
ST-10ML |
No estéril | 10 ml | Solo los tubos |
290.51€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12565677
![]() |
Axygen™
ST-5ML |
No estéril | 5 ml | Solo los tubos |
406.59€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Volúmenes de tubo de 5 a 10 ml
- Graduados en intervalos de 1.0 ml
- Gran área de escritura mate
- Disponibles como tubos no estériles y preesterilizados
- El tapón azul encaja en tubos de 5 y 10 ml
- Ajuste seguro entre tubo y tapón para proporcionar un cierre hermético
Especificaciones
ADNasa, seguro para pirógenos | |
Transparente | |
Polipropileno | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Axygen™ Tubos de transporte con tapón de rosca