Learn More
Labcon Screw Caps with O-Rings for SuperClear™ Microtubes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16634102
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. 16634102
Marca: Labcon 36008700009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
With ethylene propylene O-ring
  • Tapón para microtubos
  • Con junta tórica de etileno-propileno
  • Sin endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polietileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Material de revestimiento Junta tórica de etileno-propileno
Preesterilizados No
Tipo de producto Tapón para microtubo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polietileno
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 500/bolsa, 10 bolsas/caja
Cantidad 500/bolsa
Línea de productos SuperClear
Declaraciones de limpieza Sin endotoxinas (apirógenos)
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Microtubo
Desechables