Learn More
Fisherbrand™ Vial de cuello de rosca, rosca 15-425, vidrio ámbar
Viales de cuello de rosca para almacenamiento fabricados con vidrio de 1ª clase hidrolítica.
42.59€ - 44.51€
Especificaciones
Color Ámbar
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Estilo de cuello Rosca
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11596064
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
15 09 1774
8,9 ml
42.59€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11506074
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
15 09 1800
12 ml
44.51€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cuello de rosca
  • 15-425
  • Fondo plano
  • Vidrio
  • Ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Ámbar
Almacenamiento
CleanPack, caja de polipropileno
Fondo plano
ND15
Vidrio
Rosca
800 μl
100
No
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Vial de cuello de rosca, rosca 15-425, vidrio ámbar