Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca 15-425 de vidrio transparente
Con fines de almacenamiento
43.55€ - 45.10€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
Estilo de cuello | Rosca |
Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10504463
|
Fisherbrand™
15 09 1703 |
8,9 ml |
43.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11576064
|
Fisherbrand™
15 09 1657 |
12 ml |
45.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricados con vidrio de 1ª clase hidrolítica
- Transparente
- Fondo plano
Especificaciones
Transparente | |
Almacenamiento | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
Fondo plano | |
ND15 |
Vidrio | |
Rosca | |
800 μl | |
100 | |
No |