Learn More
Macherey-Nagel™ Vial de cuello de rosca, N9 transparente
Almacene muestras líquidas para su uso en cromatografía. El vial de cuello de rosca Macherey-Nagel™, N9 transparente es un vial de vidrio hidrolítico con aberturas anchas y tapón de rosca corta de 9 mm. Los viales se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene para garantizar la alta calidad de un análisis seguro.
16.40€ - 17.80€
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) | 9 mm |
---|---|
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio hidrolítico (clase I) |
Volumen (métrico) | 1,5 ml |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10153791
|
Macherey-Nagel™
702282 |
Sin marcas |
17.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10157823
|
Macherey-Nagel™
702283 |
Etiqueta y báscula |
16.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Todos los productos se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene. La supervisión optoelectrónica en las máquinas de procesamiento de vidrio garantiza una calidad alta para un análisis seguro. También se han implementado controles durante el proceso y una inspección final de control de calidad como parte de las mediciones para garantizar una calidad fiable del producto.
- Se puede utilizar en casi todos los muestreadores automáticos de HPLC y GC
- Amplia variedad de insertos diferentes disponibles
- Fondo plano con abertura ancha y tapón de rosca corta de 9 mm
- Envasado en una caja de polipropileno resistente de 100 viales
Especificaciones
9 mm | |
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Cuello de rosca corto | |
Caja de polipropileno | |
32 mm |
Transparente | |
Vidrio hidrolítico (clase I) | |
Muestreadores automáticos HPLC y GC | |
100 | |
Plano | |
100/Paq. |