Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de tornillo VACUU·PURE™ 10
Perfecta para procesos limpios que requieren un vacío seco y sin hidrocarburos en el intervalo de vacío de hasta 10-3 mbar.VACUU·PURE 10 está diseñada para aplicaciones no corrosivas y combina tres ventajas importantes:100 % sin aceite, sin abrasión y sin piezas de desgaste.
8415.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 5 x 10-3 mbar (a una presión ambiente de 1013 mbar) |
---|---|
Peso con embalaje (métrico) | 24.000 kg |
Incluye | Bomba completamente montada, lista para su uso, conexión con brida pequeña KF DN 25, incluye manual |
Velocidad motor | 12.500 rpm |
Certificaciones/conformidad | CE |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17141742
![]() |
VACUUBRAND™
20750000 |
CEE |
8415.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17122614
![]() |
VACUUBRAND™
20750001 |
CH |
8415.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Intervalo de vacío de 10-3 mbar
- 100 % sin aceite
- Sin abrasión
- Sin piezas de desgaste
- Funciona en todo el intervalo de presión, desde la presión atmosférica hasta su vacío final
- Gestiona altas cargas de vapor gracias a su extraordinaria compatibilidad de condensados
- El modo de regeneración integrado permite un secado rápido de la bomba al final del proceso
- No hay necesidad de lastre de gas
- No hay abrasión y los husillos giran sin contacto
- Garantiza un vacío ultrapuro, así como un aire de escape sin contaminación
- No hay residuos de aceite ni interrupciones en el flujo de trabajo para los cambios de aceite
- Ahorre tiempo de proceso y costes operativos
- Permite un funcionamiento continuo.
- Protege el laboratorio y el medioambiente
- También está disponible con un diseño resistente a productos químicos para trabajar con gases y vapores agresivos (VACUU·PURE 10C).
Especificaciones
5 x 10-3 mbar (a una presión ambiente de 1013 mbar) | |
Bomba completamente montada, lista para su uso, conexión con brida pequeña KF DN 25, incluye manual | |
CE | |
507 x 269 x 413 mm | |
VACUU PURE™ 10 | |
0,7 kW | |
40 °C | |
10 m3/h. | |
Bomba de vacío | |
Secado, liofilización, para generación de vacío para bombas turbomoleculares, aplicaciones analíticas | |
100/230 V |
24.000 kg | |
12.500 rpm | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
Materiales húmedos: PPS, PEEK, aluminio, FKM, PTFE | |
55 dBA | |
21,5 kg | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
IP20 | |
15 mbar por encima de la presión atmosférica |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
VACUUBRAND™ Bomba de tornillo VACUU·PURE™ 10