Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de tornillo VACUU·PURE™ 10C
Perfecta para procesos limpios y la producción de productos puros La bomba de tornillo seca está especialmente diseñada para procesos en el intervalo de vacío de hasta 10-3 mbar. Su alta resistencia a productos químicos permite el bombeo de gases y vapores agresivos 100 % sin aceite y sin piezas de desgaste
Marca: VACUUBRAND™ 20751001
10209.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24352" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de vacío de 10-3 mbar
- 100 % sin aceite
- Resistencia a productos químicos
- Sin piezas de desgaste
- Funciona en todo el intervalo de presión, desde la presión atmosférica hasta su vacío final
- No hay necesidad de trampas de frío en la mayoría de las aplicaciones
- Gestiona altas cargas de vapor gracias a su extraordinaria compatibilidad de condensados
- El modo de regeneración integrado permite un secado rápido de la bomba al final del proceso
- No hay necesidad de lastre de gas
- No hay abrasión y los husillos giran sin contacto
- Garantiza un vacío ultrapuro, así como un aire de escape sin contaminación
- No hay residuos de aceite ni interrupciones en el flujo de trabajo para los cambios de aceite
- Ahorre tiempo de proceso y costes operativos
- Permite un funcionamiento continuo para aumentar significativamente el rendimiento de las muestras
- Protege el laboratorio y el medioambiente
- Para aplicaciones con gases y vapores no corrosivos dispone de la VACUU·PURE 10
Especificaciones
5 x 10-3 mbar (a 1013 mbar de presión ambiental) | |
Bomba completamente montada, lista para su uso, conexión con brida pequeña KF DN 25 (2 anillos de centrado y sujeción incluidos), incluye manual. Para establecer una conexión de boquilla de manguera, se pueden solicitar bridas KF adecuadas con boquilla de manguera. | |
CE | |
507 x 269 x 413 mm | |
VACUU PURE™ 10 C | |
CH | |
21,5 kg | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
IP20 | |
15 Mbar por encima de la presión atmosférica (en la salida) |
24.200 kg | |
12.500 rpm | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
Materiales húmedos: PPS, PEEK, FKM, PTFE | |
55 dBA | |
0,7 kW | |
40 °C | |
9 m3/h. | |
Bomba de vacío | |
Secado al vacío, liofilización, línea Schlenk, destilación | |
100/230 V |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
VACUU_PURE_C
CE_16825173.pdf
Tamaño : 162.2 kB
Título del producto
VACUUBRAND™ Bomba de tornillo VACUU·PURE™ 10C > Tipo de enchufe:CH
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido