Learn More
Cole-Parmer™ Viales con cuello de rosca
El diseño versátil proporciona un rendimiento excelente a un precio económico
Marca: Cole-Parmer™ 98721-02
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Disponible con áreas de rotulación graduadas que se pueden escribir con un lápiz #2.
- La abertura estrecha permite el uso de septos y tapones de rosca de 8-425 mm.
- Diseñado para funcionar en una amplia variedad de muestreadores automáticos, requiere viales de cuello estrecho.
Especificaciones
0.3 in. | |
8 mm | |
2 ml | |
0,5 mL | |
0.07 oz. | |
Rosca |
12 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Plano | |
2 mL | |
Screw Thread Vial |