Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuadrangular en vidrio cal-soda, cuello ancho, con rosca, forma baja
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
Frascos de vidrio sodocálcico transparentes cuadraos (Tipo 3), boca ancha y rosca DIN de forma baja.
- Forma cuadrada para un envasado eficiente
- El amplio cuello de frasco facilita el acceso
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 64 mm |
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco cuadrangular en vidrio cal-soda, cuello ancho, con rosca, forma baja >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido