Learn More
Thermo Scientific™ Frasco estéril con tapa roscada para muestras de agua con coliformes: poliestireno, polietileno y polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
Material:
Poliestireno
Conservante:
No incluido
Descripción
Diseñado para su uso con los análisis conformes con la EPA de coliformes totales y coliformes fecales en el agua mediante el método de análisis de Colilert o equivalente. Los frascos estériles con tapa roscada para muestras de agua con coliformes Thermo Scientific™ están disponibles en una gran variedad de tamaños y materiales, con o sin tiosulfato de sodio para la decloración de las muestras.
- Los frascos de poliestireno (PS) son transparentes para facilitar la visualización de las muestras.
- Tapón roscado para una recogida de muestras fácil y aséptica y un cierre seguro.
- Los frascos de polietileno (PE) y polipropileno (PP) son transparentes para permitir ver los cambios de color al mismo tiempo que ofrecen resistencia a impactos para un transporte y manipulación más seguros.
- No son autofluorescentes.
- Diseñados para el análisis de coliformes totales y coliformes fecales en las muestras de agua.
- Esterilización certificada
- Disponibles precargados con polvos de tiosulfato de sodio (Na2S2O3) para la decloración de las muestras o sin polvo para fuentes de agua no clorada
- Línea de llenado de 100 ml.
Incluye:
Frascos montados con tapones
Recomendada para:
Recogida de muestras y análisis de bacterias coliformes
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 120 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Parámetros de certificación | Estéril |
Color | Óptico, transparente |
Descripción | Frasco de PS |
Diámetro (imperial) | 1,92 in |
Material | Poliestireno |
N.º por caja | 200 |
Nivel | contenedores |
Conservante | No incluido |