Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screwthread Tubes For Glassblowers
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01300025
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008420
  • 36.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a DIN 12216 y además de la norma
  • Con rosca DIN (GL)
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
22 mm
1,8 mm
GL 25
Vidrio Duran
10/paq.