Learn More
Solución SDS, solución de sulfato de dodecilo sódico al 20 %, biología molecular/electroforesis, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
Descripción
Solución SDS, solución de sulfato de dodecilo sódico al 20 %, biología molecular/electroforesis
- Solución premezclada sin ADNasa, ARNasa y proteasa que contiene un 20 % de SDS para procedimientos de extracción de proteínas y de extracción de ADN
- Reduzca el tiempo de preparación mediante esta solución de SDS prefabricada
- La SDS es un detergente utilizado con frecuencia en la purificación de proteínas, la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) y otras aplicaciones de biología molecular
- La SDS también se utiliza para interrumpir las membranas celulares y disociar los complejos ácido nucleicos-proteínas en los procedimientos de extracción de ADN
- Solo para uso en investigación; no para fines de diagnóstico humano o animal
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm |
| Nombre del producto químico o material | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 20% Solution |
| Forma física | Líquido |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Densidad | 1.01g/cm³ |
| Concentración | Del 19,5 al 20,5% |
| Cantidad | 1 L |
| Identificación | Pass Test |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.