Learn More
Solución SDS, solución de sulfato de dodecilo sódico al 20 %, biología molecular/electroforesis, Fisher BioReagents™ Código de producto.: 10607633
Solución SDS, solución de sulfato de dodecilo sódico al 20 %, biología molecular/electroforesis, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10607633
200 ml, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Código de producto. 10607633
Marca: Fisher BioReagents BP1311200
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución SDS, solución de sulfato de dodecilo sódico al 20 %, biología molecular/electroforesis
  • Solución premezclada sin ADNasa, ARNasa y proteasa que contiene un 20 % de SDS para procedimientos de extracción de proteínas y de extracción de ADN
  • Reduzca el tiempo de preparación mediante esta solución de SDS prefabricada
  • La SDS es un detergente utilizado con frecuencia en la purificación de proteínas, la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) y otras aplicaciones de biología molecular
  • La SDS también se utiliza para interrumpir las membranas celulares y disociar los complejos ácido nucleicos-proteínas en los procedimientos de extracción de ADN
  • Solo para uso en investigación; no para fines de diagnóstico humano o animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Laurilsulfato de sodio, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Absorbancia 0.4 máx. (solución al 0.1 %) a 230 nm, 0.1 máx. (solución al 0.1 %) a 280 nm
Nombre del producto químico o material Dodecilsulfato de sodio
Color Incolora
Nombre de nota Solución al 20 %
Forma física Líquido
Punto de ebullición 100 °C
Densidad 1.01 g/cm³
Concentración Del 19.5 al 20.5 %
Cantidad 200 ml
Identificación Supera pruebas
Envase Frasco de polietileno
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Intervalo de porcentaje de ensayo (Como sulfato de alcohol graso): ≥99 %
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Índice Merck 15, 8768
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Electroforesis/Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Solución SDS, solución de sulfato de dodecilo sódico al 20 %, biología molecular/electroforesis, Fisher BioReagents™ >