Learn More
SDZ 220-581, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Competitive NMDA receptor antagonist (pKi = 7.7). Centrally active following oral administration (ED50 < 3.2 mg/kg for protection against MES-induced seizures).
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | SDZ 220-581 |
Cantidad | 10 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.74 |
Porcentaje de pureza | >98% |