Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spacers
73.17€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel de formato vertical SE 250, SE 260 Mini |
---|---|
Tipo | Espaciador en forma de T. |
Longitud (métrico) | 1,05 cm |
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10065794
|
Cytiva
SE2619T-2-1.5 |
0,05 in | 0,15 cm |
73.17€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10668285
|
Cytiva
SE2619T-2-1.0 |
0,03 in | 0,1 cm |
73.17€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Unidad de electroforesis en gel de formato vertical SE 250, SE 260 Mini | |
Espaciador en forma de T. | |
1,05 cm |