Learn More
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15193065
|
Labconco™
7578000 |
13 mm |
1245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15103075
|
Labconco™
7578100 |
20 mm |
1245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Cierres de aluminio de rasgado seguro en frascos de suero
- Disponibles en descorche de 13 mm o 20 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labconco™ Sello, encapsulado