Learn More
Eppendorf™ Alfombrilla de sellado para placas de 96/1000 y 96/500 pocillos profundos
Proporciona un cierre seguro y fiable, así como en la incubación, el procesamiento, el almacenamiento y el archivado de muestras.
Marca: Eppendorf™ 0030127978
176.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ofrece opciones de sellado de alto rendimiento para incubación y almacenamiento
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
50 | |
Placas de 96/1000 y 96/500 pocillos profundos |
96 | |
Alfombrilla de sellado, limpia para PCR |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Eppendorf™ Alfombrilla de sellado para placas de 96/1000 y 96/500 pocillos profundos > Alfombrilla de sellado para placas de 96/1000 y 96/500 pocillos profundos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido