Learn More
Eppendorf™ Alfombrilla de sellado para placa DWP96/2000 Deepwell
La opción de sellado de alto rendimiento proporciona un cierre seguro y fiable adecuado para incubación, procesamiento, almacenamiento o archivado de muestras.
Marca: Eppendorf™ 0030127960
Detalles adicionales : Peso : 0.85500kg
Descripción
- Película de almacenamiento y juntas de aluminio para un sellado sencillo y fiable durante el almacenamiento de muestras
- Lámina y papel de aluminio con sellado térmico para el bloqueo continuo con la mejor protección contra la evaporación
- El papel es de aluminio, puede perforarse y protegen las muestras sensibles a la luz.
- Los productos de película son transparentes y aportan protección contra pinchazos no deseados.
- Tapa de placa Eppendorf: protección estable y flexible de las muestras durante el almacenamiento a corto plazo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
PCR Clean | |
500/paquete, 5 bolsas x 10 unidades | |
Placa de 96/2000 pocillos profundos |