Learn More
BRAND™ Anillo de sellado para desecador
Proporciona sellado para aplicaciones de desecador.
15.95€ - 18.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Anillos de sellado del desecador |
---|---|
N.° por paquete | 1 |
Material | Goma de cloropreno |
Para utilizar con (equipo) | Para desecadores |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10568471
|
BRAND™
65824 |
Tamaño nominal de 250 mm |
18.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10017780
|
BRAND™
65822 |
Tamaño nominal de 200 mm |
15.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Construcción de CR
- Para su uso con desecadores
Especificaciones
Anillos de sellado del desecador | |
1 | |
Goma de cloropreno | |
Para desecadores |