Learn More
Fisher Science Education™ Seamless Cellulose Dialysis Tubing
Retains materials with 12,000 and higher molecular weight.
17.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Dialysis Tubing |
---|---|
Material | Seamless Cellulose |
Formulación | Glycerin, water and 1% sulfur |
Cantidad | Each |
Para utilizar con (aplicación) | Useful in analytical chemistry, biology, and pharmaceutical fields |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17780245
|
Fisher Science Education™
S25645A |
20.4 mm | 10 ft. | 3 m |
17.70€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Especially useful in analytical chemistry, biology, and pharmaceutical fields
- Highly permeable to water and low molecular weight compounds
- Contains glycerin, water and 1% sulfur
- Must be stored in airtight container or rehumidified before use
- Pore diameter: 4.8nm
This product is for educational use - no C of A is available.
Especificaciones
Dialysis Tubing | |
Glycerin, water and 1% sulfur | |
Useful in analytical chemistry, biology, and pharmaceutical fields |
Seamless Cellulose | |
Each |