Learn More
Cloruro de sebacoílo, 92 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
50 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sebacoyl chloride |
| Punto de fusión | -2.5°C |
| Color | Blanco a beige |
| Densidad | 1.1210g/mL |
| Punto de ebullición | 220.0°C (75.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | ClCO(CH2)8COCl |
| Mostrar más |