Learn More
sec-butanol, 99 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | sec-Butanol |
Densidad | 0.81g/mL |
Cantidad | 100 mL |
Identificación | Pass Test |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | C2H5CH(OH)CH3 |
Beilstein | 01, 371 |
Agua | 50ppm max. |
Índice Merck | 15, 1543 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
sec-butanol, 99 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido