Learn More
Solución de sec-butillitio, 1,3 M en ciclohexano/hexano (92/8), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | sec-Butyllithium |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 1.3M Solution in Cyclohexane/hexane (92/8) |
| Fórmula lineal | C2H5CH(CH3)Li |
| Fieser | 09,87; 10,75; 12,97; 16,56 |
| Densidad | 0.7500g/mL |
| Información de solubilidad | Solubility in water: reacts (forming lioh and butane). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.06 |
| Porcentaje de pureza | 10.5 to 12.5% (as BuLi) (Active base) |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- sec-Butyllithium, 1.3M solution in cyclohexane/hexane (92/8)
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Sólido pirofórico Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- MIXTURE LIST-Contém: Hexane, Lithium, (1-methylpropyl), Cyclohexane