Learn More
Solución de sec-butillitio, 1,3 M en ciclohexano/hexano (92/8), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-80148 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10325942 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10568513 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10325942
Marca: Thermo Scientific Acros 187541000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-30-1 , 110-82-7 , 110-54-3
Fórmula molecular C4H9Li
Peso molecular (g/mol) 64.06
Número MDL MFCD00009323
Clave InChI VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium
PubChem CID 102446
Nombre IUPAC litio; butano
SMILES [Li]C(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sec-Butyllithium
Color Incolora
Nombre de nota 1.3M Solution in Cyclohexane/hexane (92/8)
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)Li
Fieser 09,87; 10,75; 12,97; 16,56
Densidad 0.7500g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts (forming lioh and butane).
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Porcentaje de pureza 10.5 to 12.5% (as BuLi) (Active base)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.75
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • sec-Butyllithium, 1.3M solution in cyclohexane/hexane (92/8)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexane, Lithium, (1-methylpropyl), Cyclohexane